Learn More
Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 15577830
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
4 l
Hauteur (métrique):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Raccord manchonné:
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Code produit. 15577830
Marque: Quickfit FF150/4S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat et col court en verre borosilicaté Quickfit™ Joints Ware™ Quickfit est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
  • Conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797
  • Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • La base plate permet d’utiliser des plaques chauffantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773, ISO 4797
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 110 mm
Type de goulot Basse
Raccord manchonné 29/32
Forme du fond Plat