Learn More
Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat et col court en verre borosilicaté Quickfit™ Joints Ware™ Quickfit est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
Marque: Quickfit FF100/3S
95.27 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.34920kg
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
- Conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- La base plate permet d’utiliser des plaques chauffantes
Spécification
ISO 1773, ISO 4797 | |
Verre borosilicaté | |
Basse | |
Plat |
100 ml | |
103 mm | |
24/29 |