Learn More
SCAT Raccords Rapides
Connexion facile et sûre des tubes capillaires et des capsules de sécurité SCAT à l'aide de raccords rapides. La valve se ferme automatiquement lors de la déconnexion. Grâce aux raccords PFA inclus, tous les diamètres courants de tuyaux peuvent être connectés.
44.80€ - 95.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Tubes capillaires et Safety Caps |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17322840
|
SCAT
360179 |
Connecteur Quick-Lock (f) |
44.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17332840
|
SCAT
360180 |
Connecteur Quick-Lock (m) pour 1 Safety Cap |
44.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17342840
|
SCAT
360190 |
Connecteur Quick-Lock (m) pour 1 tube capillaire |
44.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17312860
|
SCAT
360183 |
Jeu de connecteur Quick-Lock I |
89.75€
1 kit |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17322860
|
SCAT
360189 |
Jeu de connecteur Quick-Lock II |
95.00€
1 kit |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les jeux de raccords rapides permettent de connecter 2 capillaires (jeu 1) ou un capillaire et un bouchon de sécurité SCAT (jeu 2)
- Fabriqués en polypropylène chargé de verre, matériaux PEEK® résistants aux produits chimiques.
- Protection contre les fuites grâce à des vannes d'arrêt intégrées
- Système fermé pour une déconnexion sans goutte avec une très faible rétention d'air
- Minimise la contamination et ne nécessite pas de purger les bulles d'air du système
- Convient aux capillaires de diamètre extérieur 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
- Conception conviviale et ergonomique, permettant une connexion sûre
- Résistance à la pression du vide jusqu'à 15 psi, 1,0 bar
Spécification
Systèmes HPLC | |
Tubes capillaires et Safety Caps |