Learn More
SCAT Raccords Rapides
Connexion facile et sûre des tubes capillaires et des capsules de sécurité SCAT à l'aide de raccords rapides. La valve se ferme automatiquement lors de la déconnexion. Grâce aux raccords PFA inclus, tous les diamètres courants de tuyaux peuvent être connectés.
Marque:  SCAT 360179
36.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04300kg
Code produit. 17322840
  • 44.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
Les jeux de connecteurs Quick-Lock conviennent à la connexion de 2 capillaires (jeu 1) ou d’un capillaire et d’un SCAT Safety Cap (jeu 2).
  • En polypropylène armé de verre résistant aux produits chimiques PEEK™
  • Protection contre les fuites grâce aux vannes d’arrêt intégrées
  • Système clos pour déconnexion sans goutte avec très faible piégeage d’air
  • Minimise la contamination et aucun besoin de purger les bulles d’air du système
  • Convient aux capillaires de diamètre externe de 1,6 (1/16 po) / 2,3 / 3,2 mm (1/8 po)
  • Une conception ergonomique et conviviale permet une connexion sécurisée
  • Jusqu’à 15 psi de vide, résistance à la pression de 1,0 bar
Spécification
Spécification
1 raccord PFA de 1,6/2,3/3,2 mm de dia. int.
Systèmes HPLC
Connecteur Quick-Lock (f)
Tubes capillaires et Safety Caps