Learn More
SCAT Raccords Rapides
Connexion facile et sûre des tubes capillaires et des capsules de sécurité SCAT à l'aide de raccords rapides. La valve se ferme automatiquement lors de la déconnexion. Grâce aux raccords PFA inclus, tous les diamètres courants de tuyaux peuvent être connectés.
Marque: SCAT 360183
72.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.08600kg
Description
Les jeux de connecteurs Quick-Lock conviennent à la connexion de 2 capillaires (jeu 1) ou d’un capillaire et d’un SCAT Safety Cap (jeu 2).- En polypropylène armé de verre résistant aux produits chimiques PEEK™
- Protection contre les fuites grâce aux vannes d’arrêt intégrées
- Système clos pour déconnexion sans goutte avec très faible piégeage d’air
- Minimise la contamination et aucun besoin de purger les bulles d’air du système
- Convient aux capillaires de diamètre externe de 1,6 (1/16 po) / 2,3 / 3,2 mm (1/8 po)
- Une conception ergonomique et conviviale permet une connexion sécurisée
- Jusqu’à 15 psi de vide, résistance à la pression de 1,0 bar
Spécification
Connecteur Quick-Lock 360180 (m), connecteur Quick-Lock 360179 (f) | |
Systèmes HPLC | |
Jeu de connecteur Quick-Lock I | |
Tubes capillaires et Safety Caps |