Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Make accurate additions of precious materials as needed and reduce transfer losses.
68.49€ - 144.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Boîte de pesée ou nacelle de pesée ou récipient |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau de la lame | Forme | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau de la lame | Forme | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12388109
|
Bel-Art™
H36714-0000 |
Spatule vibrante Quaver™ | Acier inoxydable | Plate avec extrémité courbée | 7 po |
68.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11307184
|
Bel-Art™
H36715-0000 |
Spatule vibrante Quaver™ | Acier inox avec revêtement en FEP Teflon™ Fluo-Kem™ | Plate avec extrémité courbée | 7 in |
80.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11362204
|
Bel-Art™
H36718-0000 |
Spatule vibrante pour microlame Quaverette™ | Acier inoxydable | En V étroit | 8,25 in |
89.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11317184
|
Bel-Art™
H36719-0000 |
Spatule vibrante pour microlame Quaverette™ | Acier inox avec revêtement en FEP Teflon™ Fluo-Kem™ | En V étroit | 8,25 in |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Rotating the toothed thumb wheel vibrates the spatula tip, giving you control over transfer from spatula to weighing dish
- Quaver™ spatula features a flat blade with curved end
- Quaverette™ spatula has a narrow V-shaped blade for even smaller quantities and containers
- Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
Spécification
Boîte de pesée ou nacelle de pesée ou récipient |