Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Make accurate additions of precious materials as needed and reduce transfer losses.
Marque: Bel-Art™ H36715-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La rotation de la molette crantée fait vibrer la spatule, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler le transfert de la spatule à la boîte de pesée
- Réalisez des ajouts précis de matériaux précieux au besoin
- La spatule Quaver™ est dotée d’une lame plate avec extrémité courbée
Spécification
Plate avec extrémité courbée | |
FDA | |
Boîte de pesée ou nacelle de pesée ou récipient | |
7 in | |
Extrémité coudée, molette crantée |
FEP Fluo-Kem™ Teflon™ marron | |
Spatule vibrante Quaver™ | |
Transfert précis de petites quantités de matériaux, ce qui permet de contrôler précisément le transfert d’échantillons de la lame vers la boîte de pesée ou la nacelle de pesée | |
Acier inox avec revêtement en FEP Teflon™ Fluo-Kem™ | |
18 cm |