Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Make accurate additions of precious materials as needed and reduce transfer losses.
Marque:  Bel-Art™ H36719-0000
Code produit. 11317184
  • 144.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La rotation de la molette crantée fait vibrer la spatule, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler le transfert de la spatule à la boîte de pesée
  • Réalisez des ajouts précis de matériaux précieux au besoin
  • La spatule Quaverette™ possède une lame en V étroite pour des quantités et des récipients encore plus petits
Spécification
Spécification
En V étroit
FDA
Boîte de pesée ou nacelle de pesée ou récipient
8,25 in
Molette crantée
FEP Fluo-Kem™ Teflon™ marron
Spatule vibrante pour microlame Quaverette™
Transfère avec précision de petites quantités de matériaux, permet de contrôler précisément le transfert d’échantillons de la lame vers le plateau de pesée ou la nacelle de pesée, de récupérer de petits échantillons à partir de petits récipients et de coins étroits
Acier inox avec revêtement en FEP Teflon™ Fluo-Kem™
20,95 cm