Learn More
Hellma™ Micro cellules en quartz Suprasil
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
5 mm
50 mm
10 x 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Micro cellule |
| Capacité (métrique) | 0,35 mL |
| Matériau | Suprasil quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 10 mm |
| Quantité | 1Each |
| Longueur du trajet optique | 10 x 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 46 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |
| Afficher plus |