Learn More
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil
Marque: Hellma™ 119004F-10-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Cellule de fluorescence | |
Suprasil quartz | |
2/boîte | |
49,5mm | |
Agitateurs magnétiques |
1500 μl | |
4 mm | |
10 x 4 mm | |
12,5mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil > Capacité : 1500μL ; Hauteur : 49,5mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu