Learn More
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil
510.00€ - 1070.00€
Spécification
Type | Cellule de fluorescence |
---|---|
Matériau | Suprasil quartz |
Largeur (métrique) | 12,5mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10447641
|
Hellma™
117100F-10-40 |
56mm |
510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11786234
|
Hellma™
109004F-10-40 |
45 mm | N/A | |||||||
12889822
|
Hellma™
119004F-10-40 |
49,5mm | N/A | |||||||
10761493
|
Hellma™
119004F-10-40 |
49,5mm | N/A | |||||||
13312310
|
Hellma™
221-10-40 |
40mm |
518.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Cellule de fluorescence | |
Suprasil quartz | |
12,5mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil