Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque:  Thermo Scientific™ R4717016
1162.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Código de producto. 12909253
  • 1270.00€ / 100 tests
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus ssp. aureus ATCC™ 6538™ : fourni sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit moins de 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour les procédures de contrôle de la qualitébullets1 (end)
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6538TM*
Organismes pour le contrôle qualité
CQ quantitatif
100 tests/kit
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™
Cocci
100 tests/kit
FDA 209
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos Certificados
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot241196 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberR4717016
Numéro de lot237073 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberR4717016
Numéro de lot237057 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2025 Catalog NumberR4717016
Numéro de lot235223 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog NumberR4717016
Numéro de lot235208 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog NumberR4717016
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™ > Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 6538
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.