Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe de précision PharMed™ BPT I/P™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez cette tubulure pour pompes pour les cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que les applications pharmaceutiques.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales.La tubulure est scellable à chaud et possède des propriétés d’adhérence et de mise en forme.Idéale pour les échantillons photosensibles.
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,37 in |
| Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Diamètre (impériale) externe | 2,87 po |
| Diamètre (métrique) externe | 73 mm |
| Longueur totale (impériale) | 24,9 pi |
| Longueur totale (métrique) | 760 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
| Afficher plus |