Learn More
Thermo Scientific™ Kits et systèmes de concentrateur sous vide intégré Savant™ SpeedVac™
Obtenez tous les composants nécessaires pour les fractions HPLC avec eau / acide trifluoroacétique à 0,1 % et les applications d’éluants SPE en phase inverse grâce à ces kits.
Marque: Thermo Scientific™ SPD1030-230
Description
Séchez et concentrez des échantillons aqueux ou non agressifs avec vitesse et efficacité grâce aux systèmes et kits intégrés Thermo Scientific™ Savant SPD1030 et SPD2030 SpeedVac™. Entièrement intégré pour une installation et une programmation rapides. Idéal pour le séchage des précipités d’ADN/ARN, des échantillons de PCR, des protéines, des enzymes, des fractions HPLC dans des plaques ou des tubes dans de l’eau/éthanol ou de l’isopropanol et d’autres solvants organiques. Le système SpeedVac SPD1030 est conçu pour une capacité moyenne (.,120 tubes x 1,5 ml, autres formats). Le système SpeedVac SPD2030 offre une capacité supérieure (.,200 tubes x 1,5 ml, autres formats).
Facilité d’utilisation :
- Installation prête à l’emploi : la solution intégrée comprend un concentrateur, une pompe à vide sans huile et un piège à froid, tous intégrés en une seule unité. Aucune connexion de tubulure n’est nécessaire.
- Affichage numérique intuitif et convivial du programme qui permet l’utilisation de trois programmes prédéfinis et offre la possibilité de créer trois programmes personnalisables pour régler la chaleur, la durée d’exécution, la vitesse de montée et le niveau de vide pour un fonctionnement efficace.
- Grande variété de rotors pour prendre en charge le format d’échantillon, allant des microtubes, flacons et microplaques jusqu’aux flacons de 250 ml
- Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
- Des kits comprenant le système intégré et le rotor sont disponibles
Conception solide à faible entretien :
- La pompe à vide sans huile est pratiquement sans entretien
- La chambre revêtue de PTFE protège la chambre contre la corrosion tout en facilitant le nettoyage
Évaporation améliorée :
- Séchage plus rapide des échantillons fourni par un couvercle radiant
- Les contrôles de rampe et de pression sous vide éliminent les chocs d’échantillons afin de maintenir l’intégrité des échantillons
- La réduction de la trajectoire de vapeur du concentrateur au piège à vapeur réfrigéré accélère l’évaporation
- Les rotors conviennent à une grande variété de formats d’échantillons tels que les tubes, les flacons et les microplaques à puits peu profonds et à puits profonds
Solvants et combinaisons de solvants :
- Acétonitrile
- Éthanol
- Méthanol
- Dichlorométhane
- Eau
- Autres solvants organiques
Les kits SPD1030115 et SPD1030230 comprennent :
- concentrateurs uniquement, accessoires vendus séparément
Les kits SPD1030A et SPD2030A comprennent :
- Système SpeedVac intégré
- Fluide caloporteur CryoCool™, 1 L
- Flacon de condensation en verre (GCF400)
Le kit SPD1030P1 comprend :
- Système SpeedVac entièrement intégré
- Rotor de 40 × 1,5 ml (HR 40 à 11)
- Fluide caloporteur CryoCool™, 1 L
- Flacon de condensation en verre (GCF400)
Kit SPD2030P1
- Système SpeedVac intégré
- Rotor de 200 × 1,5 ml (HR 200 à 12)
- Fluide caloporteur CryoCool™, 1 L
- Flacon de condensation en verre (GCF400)
Spécification
SPD1030 | |
Peut accueillir jusqu’à 120 tubes de 1,5 ml, 10 tubes de 15 ml, 6 tubes de 50 ml et 2 microplaques. D’autres options de rotor sont disponibles pour convenir à une variété de tubes, flacons et plaques. | |
<10 torr (13 mbar, 1,3 kPa) | |
90 kg | |
Aluminium revêtu de PTFE | |
230 V/50 Hz | |
66 kg |
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE | |
Concentrateur à vide uniquement | |
198 lb | |
Température ambiante (17°C à 32°C) à 80°C | |
Concentrateur à vide intégré SpeedVac SPD1030 (rotor, à commander séparément) | |
8 A | |
25 x 26 x 16 po (64 x 66 x 41 cm) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31