Learn More
Corning™ Tubes de culture PYREX™ avec extrémité filetée et pastille de marquage
Pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux
Marque: Corning™ 99447-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçu pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. N° 99999.
Spécification
Filetés | |
125 mm | |
Oui | |
Pastille de marquage blanche | |
15-415 | |
Non | |
Sans bouchon |
15,5 mL | |
Verre borosilicaté | |
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales | |
En vrac | |
Non stérile | |
16 mm | |
Tube de culture |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Tubes de culture PYREX™ avec extrémité filetée et pastille de marquage > 15,5 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu