Learn More
Flacon de filtration à vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec embout latéral
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 6556. Le flacon à filtre sous vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec bras latéral présente des parois épaisses pour fournir une résistance mécanique accrue, tandis que la base “émaillée” minimise l’abrasion de la surface. Ces flacons de type Büchner comprennent un bras latéral en verre intégral pour accueillir la tubulure flexible à alésage de 9 mm nécessaire à la filtration sous vide.
40.75€ - 1105.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 6556 |
---|---|
Description | Style : Erlenmeyer |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur de col | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur de col | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11931548
|
Pyrex
1170/02M |
100 ml | 24 mm | 64 mm | 105 mm |
355.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11941548
|
Pyrex
1170/04M |
250 ml | 34 mm | 85 mm | 155 mm |
381.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11951548
|
Pyrex
1170/06M |
500 ml | 35 mm | 105 mm | 185 mm |
424.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12693182
|
Pyrex
1170/08M |
1000 ml | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
514.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12089897
|
Pyrex
1170/10D |
2000 ml | 60 mm | 166 mm | 260 mm |
316.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12559965
|
Pyrex
1170/12M |
3000 ml | 68 mm | 187 mm | 335 mm |
1105.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11387834
|
Pyrex
1170/14D |
5 l | 68 mm | 220 mm | 385 mm |
519.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15147203
|
Pyrex
1170/06M |
500 ml | 35 mm | 105 mm | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15167203
|
Pyrex
1170/08M |
1000 ml | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 6556.Le flacon à filtre sous vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec bras latéral présente des parois épaisses pour fournir une résistance mécanique accrue, tandis que la base “émaillée” minimise l’abrasion de la surface.Ces flacons de type Büchner comprennent un bras latéral en verre intégral pour accueillir la tubulure flexible à alésage de 9 mm nécessaire à la filtration sous vide.
- Conformes à la norme ISO 6556
- Flacons de type Büchner pour la filtration sous vide
- Les parois épaisses offrent une résistance mécanique accrue
- Base émaillée permettant de minimiser l’abrasion de la surface
- Avec bras latéral en verre intégral pour accueillir une tubulure flexible à alésage de 9 mm
Spécification
ISO 6556 | |
Style : Erlenmeyer | |
Verre borosilicaté |