Learn More
Flacon de filtration à vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec embout latéral
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 6556. Le flacon à filtre sous vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec bras latéral présente des parois épaisses pour fournir une résistance mécanique accrue, tandis que la base émaillée minimise l’abrasion de la surface. Ces flacons de type Büchner comprennent un bras latéral en verre intégral pour accueillir la tubulure flexible à alésage de 9 mm nécessaire à la filtration sous vide.
Marque: Pyrex 1170/02M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Description
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 6556.Le flacon à filtre sous vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec bras latéral présente des parois épaisses pour fournir une résistance mécanique accrue, tandis que la base émaillée minimise l’abrasion de la surface.Ces flacons de type Büchner comprennent un bras latéral en verre intégral pour accueillir la tubulure flexible à alésage de 9 mm nécessaire à la filtration sous vide.
- Flacons de type Büchner pour la filtration sous vide
- Les parois épaisses offrent une résistance mécanique accrue
- Base émaillée permettant de minimiser l’abrasion de la surface
- Avec bras latéral en verre intégral pour accueillir une tubulure flexible à alésage de 9 mm
Spécification
ISO 6556 | |
24 mm | |
Verre borosilicaté | |
64 mm |
Style : Erlenmeyer | |
100 ml | |
105 mm | |
23 |