Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac
Étalonnées pour délivrer un volume donné avec soufflage. En vrac, les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque: Corning™ 7079-10N
350.82 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Graduations négatives
- Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
- Couleurs conformes aux normes ISO
- Non stériles, non bouchées et conditionnées en vrac
Spécification
Oui | |
Verre | |
0.1 ml | |
Rond | |
0.33 oz | |
Pipette sérologique |
ASTM E714 | |
Oui | |
2 ml | |
En vrac | |
10 ml | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
16Heures
16Minutes
18Secondes
33 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
91Heures
16Minutes
18Secondes
33Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%