Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques standard stériles jetables
GREENER_CHOICE
Code produit. 11809670 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,10 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Type de pointe:
Étalon
Tolérance:
plusmn; 0,04 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn;1 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,2 ml
plusmn; 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 11809670
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pipette en PS avec graduations négatives sur toutes les tailles
Les pipettes sérologiques stériles jetables Fisherbrand™ sont dotées d’un embout standard. En PS avec graduations négatives sur toutes les tailles. Produit certifié conforme ASTM E 934, ASTM E 1380.
  • Graduations ascendantes et descendantes sur l’ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
  • Pipettes stériles et hydrophobes
  • Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
  • Sans bande de grossissement
  • Emballage extérieur recyclable
  • Conditionnement en vrac
  • La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; sans DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Conception conforme aux exigences de la norme ASTM™ E 934 ; conformité à la norme ASTM E 1380 pour le codage couleur. Produit étalonné pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer/fonctionner par soufflage
Certifications/Conformité ASTM E934, ASTM E1380; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Graduations négatives 3 ml
Quantité 50/sachet, 500/boîte
Type de pointe Étalon
Tolérance plusmn; 0,2 ml
Type d’emballage En vrac
Volume (impérial) 0,33 oz.
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui