Learn More
Gilson™ Connecteurs PVDF
84.47€
Spécification
Type de produit | Connecteur |
---|---|
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | 10 ensemble |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12346112
|
Gilson™
F1179931 |
Tubulure de 1 à 2 mm de dia. int. à 2 à 3 mm |
84.47€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10729714
|
Gilson™
F1179951 |
Tubulure de 2 à 3 mm de dia. in. à 2 à 3 mm |
84.47€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ces produits sont des pièces de rechange pour les systèmes HPLC Gilson
Spécification
Connecteur | |
PVDF | |
10 ensemble |