Learn More
Gilson™ Connecteurs PVDF
Marque:  Gilson™ F1179951
76.90 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10729714
  • 84.47€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Ces produits sont des pièces de rechange pour les systèmes HPLC Gilson
Spécification
Spécification
Connecteur
PVDF
Tubulure de 2 à 3 mm de dia. in. à 2 à  3 mm
10 ensemble