Learn More
Gilson™ Connecteurs PVDF
Marque: Gilson™ F1179931
73.27 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Ces produits sont des pièces de rechange pour les systèmes HPLC Gilson
Spécification
Connecteur | |
PVDF | |
Tubulure de 1 à 2 mm de dia. int. à 2 à 3 mm | |
10 kits |