Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC
Saisissez le flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC Kautex™ par ses côtés rainurés pour une meilleure stabilité lorsque vous conditionnez ou envoyez vos échantillons, stockez et expédiez son contenu. Le flacon est également étanche.
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) intérieur de col | 19,9mm |
À utiliser avec (application) | Stockage, conditionnement, envoi d’échantillons, expédition |
Matériau | PVC |
Finition de col | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10717371
|
Kautex™
2000071490 |
0,25 L |
N/A
|
N/A | |||||
15931421
|
Kautex™
2000071490 |
0,25 L |
N/A
|
N/A | |||||
15901421
|
Kautex™
2000071106 |
0,5 L |
N/A
|
N/A | |||||
10383781
|
Kautex™
2000071106 |
0,5 L |
N/A
|
N/A | |||||
10038030
|
Kautex™
2000071107 |
1 l |
N/A
|
N/A | |||||
17848127
|
Kautex™
2000071107 |
1 l |
N/A
|
N/A | |||||
Description
- Présentation en cristal transparent
- Côtés rainurés pour une bonne préhension
- Étanche
- PVC
Informations sur la commande
Les fermetures ne sont pas incluses ; vendu séparément.
Spécification
Transparent | |
Stockage, conditionnement, envoi d’échantillons, expédition | |
Étroit | |
Étroit | |
Flacon à col étroit |
19,9mm | |
PVC | |
Non | |
Carré |