Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC
Saisissez le flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC Kautex™ par ses côtés rainurés pour une meilleure stabilité lorsque vous conditionnez ou envoyez vos échantillons, stockez et expédiez son contenu. Le flacon est également étanche.
Marque:  Kautex™ 2000071490
Code produit. 10717371
Description
Description
  • Présentation en cristal transparent
  • Côtés rainurés pour une bonne préhension
  • Étanche
  • PVC
Informations sur la commande
Les fermetures ne sont pas incluses ; vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,25 L
19,9mm
PVC
Non
Carré
Flacon à col étroit
Transparent
Stockage, conditionnement, envoi d’échantillons, expédition
Étroit
Étroit
151,5 mm