Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC
Saisissez le flacon à col étroit rectangulaire transparent en PVC Kautex™ par ses côtés rainurés pour une meilleure stabilité lorsque vous conditionnez ou envoyez vos échantillons, stockez et expédiez son contenu. Le flacon est également étanche.
Marque: Kautex™ 2000071490
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Présentation en cristal transparent
- Côtés rainurés pour une bonne préhension
- Étanche
- PVC
Informations sur la commande
Les fermetures ne sont pas incluses ; vendu séparément.
Spécification
0,25 L | |
19,9mm | |
PVC | |
Non | |
Carré | |
Flacon à col étroit |
Transparent | |
Stockage, conditionnement, envoi d’échantillons, expédition | |
Étroit | |
Étroit | |
151,5 mm |