Learn More
Cole-Parmer™ Robinets d’arrêt en PVC avec indication de débit
Éliminez toute conjecture avec ces robinets d’arrêt avec indication de débit. Les robinets d’arrêt en PVC Cole Parmer™ avec indication de débit sont dotés de corps en PVC, de joints et de joints en EPDM. Indicateur de débit sur la poignée.
45.35€ - 45.90€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Pression | 150 psi |
Nb par paquet | 1/boîte |
Nbre par carton | 1/boîte |
Code produit | Marque | Connectors | S’adapte au D.I. de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Connectors | S’adapte au D.I. de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11809452
|
Cole-Parmer™
06225-56 |
Tuyau x Tuyau | 0,25 à 0,5 in |
45.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11809442
|
Cole-Parmer™
06225-54 |
NPT(M) x Tuyau | 0.5 à 5/8 po |
45.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La pression maximale est de 150 psi à la température maximale de 49°C
- Le vide maximal est de 29,9 po Hg
Spécification
PVC | |
150 psi | |
1/boîte | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Robinets d’arrêt en PVC avec indication de débit