Learn More
Cole-Parmer™ Robinets d’arrêt en PVC avec indication de débit
Code produit. 11809452
Click to view available options
Connectors:
NPT(M) x Tuyau
Tuyau x Tuyau
S’adapte au D.I. de la tubulure:
0,25 à 0,5 in
0.5 à 5/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11809452
Marque: Cole-Parmer™ 0622556
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez toute conjecture avec ces robinets d’arrêt avec indication de débit. Les robinets d’arrêt en PVC Cole Parmer™ avec indication de débit sont dotés de corps en PVC, de joints et de joints en EPDM. Indicateur de débit sur la poignée.
  • La pression maximale est de 150 psi à la température maximale de 49°C
  • Le vide maximal est de 29,9 po Hg
Spécification
Matériau PVC
Pression 150 psi
S’adapte au D.I. de la tubulure 0,25 à 0,5 in
Nb par paquet 1/boîte
Nbre par carton 1/boîte
Connectors Tuyau x Tuyau