Learn More
Cole-Parmer™ Robinets d’arrêt en PVC avec indication de débit
Click to view available options
Connectors:
NPT(M) x Tuyau
Tuyau x Tuyau
S’adapte au D.I. de la tubulure:
0,25 à 0,5 in
0.5 à 5/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La pression maximale est de 150 psi à la température maximale de 49°C
- Le vide maximal est de 29,9 po Hg
Spécification
Spécification
| Matériau | PVC |
| Pression | 150 psi |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | 0.5 à 5/8 po |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Connectors | NPT(M) x Tuyau |