Learn More
Cole-Parmer™ Organisateur en PVC
Organize loose items for easy reach and quick visual inventory with these Open Supply Bin Organizers.
Marque:  Cole-Parmer™ 63529-80
Code produit. 11776118
  • 313.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Organisateur de paillasse
  • Accès simplifié aux ustensiles courant: ciseaux, pissette, bécher
  • Portoir en PVC rigide, simple à nettoyer et résistant aux chocs et produits chimiques
  • Possibilité de suspendre au mur afin d'optimiser le poste de travail
  • Tous les organisateurs possèdent en partie arrière 6 compartiments pour petits ustensiles (spatule, stylo, ciseaux...)
  • Organisateur 10 compartiments
  • 4 compartiments inférieurs largeur 14,5cm
  • 6 compartiments intermédiaires largeur 10cm
  • 1 compartiment supérieur, L x P: 60 x 15cm
  • Organisateur 10 compartiments
Spécification
Spécification
Organisateur
10.75 in.
16 in.
61 cm
10
14.5 cm
Blanc
27.3 cm
40.6 cm
24 in.
5.7 in.
PVC
Nom du produit
Cole-Parmer™ Organisateur en PVC > Blanc ; Dimensions (P x l x H) : 273,05 x 609,6 x 406,4mm