Learn More
Cole-Parmer™ Organisateur en PVC
Organize loose items for easy reach and quick visual inventory with these Open Supply Bin Organizers.
158.44€ - 313.02€
Spécification
Type de produit Organisateur
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Positions totales Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Positions totales Prix Quantité et disponibilité  
11776118
Afficher les documents
Cole-Parmer™
63529-80
Blanc 10
313.02€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11787288
Afficher les documents
Cole-Parmer™
63529-85
Blue 13 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Organisateur de paillasse
  • Accès simplifié aux ustensiles courant: ciseaux, pissette, bécher
  • Portoir en PVC rigide, simple à nettoyer et résistant aux chocs et produits chimiques
  • Possibilité de suspendre au mur afin d'optimiser le poste de travail
  • Tous les organisateurs possèdent en partie arrière 6 compartiments pour petits ustensiles (spatule, stylo, ciseaux...)
  • Organisateur 10 compartiments
  • 4 compartiments inférieurs largeur 14,5cm
  • 6 compartiments intermédiaires largeur 10cm
  • 1 compartiment supérieur, L x P: 60 x 15cm
  • Organisateur 10 compartiments
Spécification
Spécification
Organisateur
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Organisateur en PVC