Learn More
Cole-Parmer™ Organisateur PVC BenchBooster™
Code produit. 11766018 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
Profondeur : 177,8mm
Code produit. 11766018
Marque: Cole-Parmer™ 6352910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Deluxe BenchBooster Benchtop Workstation is versatile and adaptable for a variety of applications.
  • Organisateur de paillasse
  • Accès simplifié aux ustensiles courant: ciseaux, pissette, bécher
  • Portoir en PVC rigide, simple à nettoyer et résistant aux chocs et produits chimiques
  • Possibilité de suspendre au mur afin d'optimiser le poste de travail
  • Tous les organisateurs possèdent en partie arrière 6 compartiments pour petits ustensiles (spatule, stylo, ciseaux...)
  • Organisateur universel
  • Universel
Spécification
Type de produit Organisateur
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 7 in.
Profondeur (métrique) 177,8 mm
À utiliser avec (application) Holds laboratory notebooks, clipboards, utensils, and other supplies
À utiliser avec (équipement) Laboratory Supplies
Hauteur (impériale) 12 in.
Hauteur (métrique) 30.48 cm
Capacité Utensils
Type de montage Benchtop or Wall Mounted
Nbre d’étagères 3
Positions totales 18
Largeur (impériale) 24 in.
Largeur (métrique) 60.96 cm
Matériau PVC