Learn More
Eau purifiée, Reagecon Code produit.: 12957310
Eau purifiée, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 12957310 Tous les produits Reagecon Produits
5 L, Récipient en PEHD
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en PEHD
Code produit. 12957310
Marque: Reagecon H2O5
Peut être utilisé comme matrice pour une variété de solutés ou comme solution de nettoyage/désinfection. L’eau purifiée Reagecon est un produit d’eau pure de haute qualité, présenté dans un emballage pratique de 5 l.
  • Conforme aux normes de référence pour l’eau, matériau de référence pour l’eau
  • Conditionnés dans un récipient en PEHD de 5 L
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Couleur Transparent, incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 1
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité Purifié(e)
Odeur Odorless
Conditionnement Récipient en PEHD
Tension de vapeur 2.3 kPa at 20°C
Densité 1
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotH2O25A4 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog NumberH2O5
Numéro de lotH2O25A1 Type de certificatCertificat de conformité Date30/01/2025 Catalog NumberH2O5
Numéro de lotH2O24M4 Type de certificatCertificat de conformité Date24/12/2024 Catalog NumberH2O5
Numéro de lotH2O24M2 Type de certificatCertificat de conformité Date20/12/2024 Catalog NumberH2O5
Numéro de lotH2O24L3 Type de certificatCertificat de conformité Date06/12/2024 Catalog NumberH2O5
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau purifiée, Reagecon >