Learn More
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3
Description
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
- Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Contenu recyclé
- Énergie renouvelable
- Réduction à la source
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Certifications / conformité (Europe) | Qualité BPF A/B/C/D |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/100/1 000, ISO3/4/5/6/7 |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM310223X | Certificat d’analyse | 31/05/2023 | CLN3031XS |
SM206823X | Certificat d’analyse | 23/02/2023 | CLN3031XS |
SM121123X | Certificat d’analyse | 17/11/2022 | CLN3031XS |
CLN3031XS | Certificat d’analyse | 10/11/2022 | CLN3031XS |
SM121023X | Certificat d’analyse | 22/09/2022 | CLN3031XS |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %