Learn More
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3 Code produit.: 17334350
Ajouter au panier
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17334350
7,5
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 17334350
Marque: HALYARD™ CLN923275
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
  • Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Contenu recyclé
    • Énergie renouvelable
    • Réduction à la source
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Bleu clair
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modèle CLN923275
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotSM427526X Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog NumberCLN923275
Numéro de lotSM427726X Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2025 Catalog NumberCLN923275
Numéro de lotSM412126X Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberCLN923275
Numéro de lotSM412326X Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2024 Catalog NumberCLN923275
Numéro de lotSM401126X Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog NumberCLN923275
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    13
    Heures
    15
    Minutes
    51
    Secondes
    41
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Équipez votre environnement contrôlé
    Code promotionnel: 24151
    Expire2025-05-02
    Jours
    30
    Heures
    15
    Minutes
    51
    Secondes
    41
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3 >