Learn More
Uvex Lunettes de sécurité Pure-Fit
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
5.23 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Sans revêtement
Description
- Réduites au maximum - des lunettes de sécurité idéales et ultra-légères, dont les branches latérales innovantes pèsent seulement 19 grammes
- Lentilles sans cadre offrant un large champ de vision
- La protection latérale en forme de X offre une défense supplémentaire contre les dangers.
- Les branches latérales flexibles assurent un ajustement sûr, sans pression et parfait
- Pont à nez conçu pour un confort quotidien
- Lentille robuste en polycarbonate
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
- Sans métal
- Cadre transparent / W 166 FT CE
- Lentille PC transparente, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Spécification
Revêtement de la lentille | Sans revêtement |
Teinte de la lentille | Transparent |
Couleur de la monture | Transparent |
Matériau | PC |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | PC |
Protection UV | UV 400 |