Learn More
uvex Lunettes de sécurité Pure-Fit Code produit.: 17523085
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
uvex Lunettes de sécurité Pure-Fit
GREENER_CHOICE
Code produit. 17523085 Tous les produits Uvex Produits
Sans revêtement
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Sans revêtement
Code produit. 17523085
Marque: uvex 9145014
Expédition estimée: 09-04-2025
Lunettes conçues pour être recyclées.Les lunettes Pure-Fit peuvent être fabriquées entièrement automatiquement à partir d’un seul et même matériau, sans avoir à passer par une étape d’assemblage supplémentaire.
  • Réduites au maximum - des lunettes de sécurité idéales et ultra-légères, dont les branches latérales innovantes pèsent seulement 19 grammes
  • Lentilles sans cadre offrant un large champ de vision
  • La protection latérale en forme de X offre une défense supplémentaire contre les dangers.
  • Les branches latérales flexibles assurent un ajustement sûr, sans pression et parfait
  • Pont à nez conçu pour un confort quotidien
  • Lentille robuste en polycarbonate
  • UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
  • Sans métal
  • Cadre transparent / W 166 FT CE
  • Lentille PC transparente, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Ergonomic Safety Glasses
Couleur de la monture Transparent
Matériau Polycarbonate
Jetable Non
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Étalon
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes de sécurité Pure-Fit >