Learn More
uvex Lunettes de sécurité Pure-Fit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Sans revêtement
Description
- Réduites au maximum - des lunettes de sécurité idéales et ultra-légères, dont les branches latérales innovantes pèsent seulement 19 grammes
- Lentilles sans cadre offrant un large champ de vision
- La protection latérale en forme de X offre une défense supplémentaire contre les dangers.
- Les branches latérales flexibles assurent un ajustement sûr, sans pression et parfait
- Pont à nez conçu pour un confort quotidien
- Lentille robuste en polycarbonate
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
- Sans métal
- Cadre transparent / W 166 FT CE
- Lentille PC transparente, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Couleur de la monture | Transparent |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | UV400 |
Frame Type | Étalon |
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17533085.pdf
Taille: 119.3 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes de sécurité Pure-Fit >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu