Learn More
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation coniques en PTFE et tige de récupération
Description
Comprend :
- Un récupérateur flexible de barreaux d’agitation (330 x 10 mm)
- 1 pièce : Barreau d’agitation 10 x 4 mm et 80 x 8 mm
- 2 pièce : Barreaux d’agitation 15 x 5 mm, 20 x 7 mm, 25 x 8 mm, 30 x 8 mm, 35 x 8 mm, 40 x 8 mm, 50 x 8 mm, 60 x 8 mm, 70 x 8 mm
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
195 x 95mm | |
30 mm | |
95 mm | |
195 mm | |
1/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
20 barreaux d’agitation coniques et 1 tige de récupération flexible | |
PTFE | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) avec noyau magnétique Alnico V encapsulé | |
Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation en PTFE et tige de récupération |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation coniques en PTFE et tige de récupération > Longueur : 195 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu