Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames
À utiliser avec des lames en PTFE. L’arbre d’agitateur simple en PTFE pour lames est doté d’une tige en acier.
28.75€ - 84.90€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Lames pour agitateur en PTFE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mélange |
Quantité | 1 de chaque |
Température (métrique) | -200°C à +280°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10148181
|
Fisherbrand™
005.550.8.1 |
8 mm | 500 mm |
49.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10239321
|
Fisherbrand™
005.555.1 |
9,5 mm | 550 mm |
37.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10168131
|
Fisherbrand™
005.530.1 |
6 mm | 300 mm |
28.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10720723
|
Fisherbrand™
005.540.1 |
6 mm | 400 mm |
33.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10138181
|
Fisherbrand™
005.540.8.1 |
8 mm | 400 mm |
37.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10056031
|
Fisherbrand™
005.550.1 |
6 mm | 500 mm |
29.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10341352
|
Fisherbrand™
005.530.8.1 |
8 mm | 300 mm |
37.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10761293
|
Fisherbrand™
005.565.1 |
9,5 mm | 650 mm |
38.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10065961
|
Fisherbrand™
005.0565.1 |
9,5 mm | 650 mm (EX) |
42.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10085971
|
Fisherbrand™
005.0575.1 |
9,5 mm | 750 mm (EX) |
43.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13154299
|
Fisherbrand™
005.05100.10.1 |
10 mm | 1000 mm (EX) |
68.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13164299
|
Fisherbrand™
005.05100.12.1 |
12 mm | 1000 mm (EX) |
84.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10595872
|
Fisherbrand™
005.0565.10.1 |
10 mm | 650 mm (EX) |
53.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10187941
|
Fisherbrand™
005.0575.12.1 |
12 mm | 750 mm (EX) |
79.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13174299
|
Fisherbrand™
005.0565.12.1 |
12 mm | 650 mm (EX) |
77.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10759952
|
Fisherbrand™
005.0575.10.1 |
10 mm | 750 mm (EX) |
49.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les arbres en PTFE sont dotés d’un arbre d’entraînement en acier renforcé entièrement recouvert de PTFE.- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Absence de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Lames pour agitateur en PTFE | |
Mélange | |
1 de chaque | |
-200°C à +280°C |