Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames
À utiliser avec des lames en PTFE. L’arbre d’agitateur simple en PTFE pour lames est doté d’une tige en acier.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Description
Les arbres en PTFE sont dotés d’un arbre d’entraînement en acier renforcé entièrement recouvert de PTFE.- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Absence de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
9,5 mm | |
Mélange | |
1 de chaque | |
Arbre d’agitation lisse en PTFE, arbre ordinaire pour lames en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE, extrémité exposée |
Lames pour agitateur en PTFE | |
650 mm (EX) | |
-200°C à +280°C |