Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames
À utiliser avec des lames en PTFE. L’arbre d’agitateur simple en PTFE pour lames est doté d’une tige en acier.
Marque:  Fisherbrand™ 005.0575.10.1
Code produit. 10759952
  • 51.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les arbres en PTFE sont dotés d’un arbre d’entraînement en acier renforcé entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Spécification
10 mm
Mélange
1 unité
Arbre d’agitation lisse en PTFE, arbre ordinaire pour lames en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE, extrémité exposée
PTFE
Lames pour agitateur en PTFE
750 mm (EX)
-200°C à +280°C
230 g