Learn More
Joint torique en PTFE SVL™ Rotulex™ pour joint sphérique
Offre un joint sphérique sans graisse. Le joint torique en PTFE Rotulex™ pour joint sphérique est très résistant à la corrosion chimique. Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 200 °C. Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle qui peut être retenu avec un clip en métal chargé par ressort.
19.45€ - 68.55€
Code produit | Marque | Taille d’orifice | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille d’orifice | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12156230
|
SVL
RO35 |
20 mm |
68.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12099022
|
SVL
RO41 |
25 mm |
32.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12009032
|
SVL
RO64 |
40 mm | |||||||
12136230
|
SVL
RO13 |
5mm |
31.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10676475
|
SVL
RO19 |
9 mm |
19.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12505007
|
SVL
RO29 |
15 mm |
29.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12146230
|
SVL
RO29 |
15 mm | |||||||
Description
- Offre un joint sphérique sans graisse
- La voie en PTFE est très résistante à la corrosion chimique
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
- Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle
- Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort