Learn More
Joint torique en PTFE SVL™ Rotulex™ pour joint sphérique
Offre un joint sphérique sans graisse. Le joint torique en PTFE Rotulex™ pour joint sphérique est très résistant à la corrosion chimique. Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 200°C. Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle qui peut être retenu avec un clip en métal chargé par ressort.
Marque:  SVL RO19
Code produit. 10676475
  • 20.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offre un joint sphérique sans graisse
  • La voie en PTFE est très résistante à la corrosion chimique
  • Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
  • Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle
  • Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
9 mm
1 de chaque
PTFE
Joint en verre RM:RF19
12 mm (tige), 19 mm (sphérique)