Learn More
Joint torique en PTFE SVL™ Rotulex™ pour joint sphérique
Offre un joint sphérique sans graisse. Le joint torique en PTFE Rotulex™ pour joint sphérique est très résistant à la corrosion chimique. Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 200°C. Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle qui peut être retenu avec un clip en métal chargé par ressort.
Marque: SVL RO64
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre un joint sphérique exempt de graisse
- La voie en PTFE est très résistante à la corrosion chimique
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
- Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle
- Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
Spécification
40 mm | |
Queue de 45 mm | |
64 mm |
Joint en verre RM:RF64 | |
1/Pk. | |
Joint torique en PTFE |