Learn More
DWK Life Sciences Raccord de tuyau en PTFE, avec joint en silicone (VMQ), complet avec bouchon à vis en PBT, plié
Pour un raccordement sûr des tuyaux.
Marque: DWK Life Sciences 286230802
122.27 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tuyaux peuvent être solidement raccordés à un appareil de laboratoire à l’aide de buses en plastique vissées sur un filetage en verre à l’aide d’un bouchon à vis avec alésage. Les buses en plastique en PTFE sont utilisées pour des exigences de résistance thermique et chimique plus élevées.
- Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
Spécification
10/boîte | |
Pliée | |
10,5 mm | |
GL 18 |