Learn More
DWK Life Sciences Raccord de tuyau en PTFE, avec joint en silicone (VMQ), complet avec bouchon à vis en PBT, plié
Code produit. p-7189139 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
GL 14
GL 18
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10795295
Marque: DWK Life Sciences 286230605
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un raccordement sûr des tuyaux.
Les tuyaux peuvent être solidement raccordés à un appareil de laboratoire à l’aide de buses en plastique vissées sur un filetage en verre à l’aide d’un bouchon à vis avec alésage. Les buses en plastique en PTFE sont utilisées pour des exigences de résistance thermique et chimique plus élevées.
  • Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Type Pliée
Taille du joint 9 mm
Numéro du joint conique standard GL 14