Learn More
Bohlender™ Barreau d’agitation magnétique cylindrique en PTFE
19.56€ - 35.14€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié par la FDA |
---|---|
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Quantité | 1/Paquet |
Forme | Cylindrique |
À utiliser avec (application) | Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17875294
|
Bohlender™
C350-08 |
10mm |
25.23€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10490194
|
Bohlender™
C350-08 |
10mm |
23.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10637952
|
Bohlender™
C350-23 |
35mm |
35.14€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10057661
|
Bohlender™
C350-04 |
6mm |
19.56€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Certifié par la FDA | |
1/Paquet | |
Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Cylindrique | |
Noyau magnétique Alnico 5 |