Learn More
Bohlender™ Barreau d’agitation magnétique cylindrique en PTFE
Marque:  Bohlender™ C350-04
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10057661
  • 19.56€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-10-2024
Spécification
Noyau magnétique Alnico 5
PTFE
Barreau d’agitation magnétique
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
6mm
3mm
Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux
1/Paquet
Certifié par la FDA
Cylindrique