Learn More
Bohlender™ Barreau d’agitation magnétique cylindrique en PTFE
Marque: Bohlender™ C350-08
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Noyau magnétique Alnico 5 | |
Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
10mm |
3mm | |
1/Paquet | |
Certifié par la FDA | |
Cylindrique |