Learn More
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE
222.00€ - 585.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs |
---|---|
Température max. de fonctionnement (métrique) | 70°C |
Matériau | PTFE |
Quantité | 1/boîte |
Type | Électrovanne de relevage direct 3 voies |
Code produit | Marque | Tension | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11700029
|
Masterflex™
01540-11 |
12 VCC | 30 psi |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790019
|
Masterflex™
01540-14 |
24 VCC | 60 psi |
309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12843223
|
Masterflex™
01540-12 |
24 VCC | 30 psi |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13257499
|
Masterflex™
01540-18 |
24 VCC | 18 psi |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Électrovanne PTFE simple bobine• Micro-électrovanne pour gaz et liquide
• Corps de vanne en PTFE TFE
• Passage fluide bi-directionnel
• Volume mort très faible
• Le changement d'état de l'électrovanne s'effectue à la tension de commutation
• Après commutation réduire la tension d'alimentation de 1/3
• Electrovanne 3/2 U 12 Vcc
Spécification
Idéal pour une utilisation avec des liquides de haute pureté ou corrosifs | |
PTFE | |
Électrovanne de relevage direct 3 voies |
70°C | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Électrovanne de relevage direct 3 voies en PTFE